Print…
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300793-1G OR300793-50MG OR300793-100MG OR300793-250MG OR300793-500MG
APOSOR300793-1GEA 249 EUR
APOSOR300793-1G APOSOR300793-50MG APOSOR300793-100MG APOSOR300793-250MG APOSOR300793-500MG
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Fórmula: C₈H₁₁N₃
Ponto de Fusão: 131…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00121111
Número CAS: 875554-79-3