Print…
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
OR300768-1G OR300768-5G
APOSOR300768-1GEA 130 EUR
APOSOR300768-1G APOSOR300768-5G
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride
Fórmula: C₂Cl₂NS₂·Cl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426194
Número CAS: 75318-43-3