Print…
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR300755-1G OR300755-250MG OR300755-500MG OR300755-2.5G
APOSOR300755-1GEA 0 EUR
APOSOR300755-1G APOSOR300755-250MG APOSOR300755-500MG APOSOR300755-2.5G
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11227158
Número CAS: 6327-69-1