Print…
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300730-1G OR300730-500MG OR300730-5G OR300730-250MG
APOSOR300730-1GEA 0 EUR
APOSOR300730-1G APOSOR300730-500MG APOSOR300730-5G APOSOR300730-250MG
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01823277
Número CAS: 52363-40-3