Print…
Ethyl 4-bromobenzimidate hydrochloride, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-bromobenzenecarboximidate hydrochloride, 4-Bromobenzimidic acid ethyl ester hydrochloride
OR300575-1G OR300575-5G
APOSOR300575-1GEA 0 EUR
APOSOR300575-1G APOSOR300575-5G
Ethyl 4-bromobenzimidate hydrochloride, tech
Ethyl 4-bromobenzimidate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀BrNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12131140
Número CAS: 55368-83-7