Print…
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(tert-Butoxycarbonylmethoxycarbonylmethylamino)propanoic acid methyl ester
OR300551-1G OR300551-100MG OR300551-250MG OR300551-500MG OR300551-2.5G
APOSOR300551-1GEA 275 EUR
APOSOR300551-1G APOSOR300551-100MG APOSOR300551-250MG APOSOR300551-500MG APOSOR300551-2.5G
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24369713
Número CAS: 194924-94-2