Print…
2-Bromomaleimide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-1H-pyrrole-2,5-dione, 3-Bromo-2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole
OR300516-1G OR300516-5G
APOSOR300516-1GEA 59.6 EUR
APOSOR300516-1G APOSOR300516-5G
2-Bromomaleimide 95+%
2-Bromomaleimide
Fórmula: C₄H₂BrNO₂
Ponto de Fusão: 146…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09035063
Número CAS: 98026-79-0