Print…
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR300509-10G OR300509-1G OR300509-5G
APOSOR300509-10GEA 0 EUR
APOSOR300509-10G APOSOR300509-1G APOSOR300509-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₃ClN₂O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11052434
Número CAS: 1330171-75-9