Print…
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300404-1G OR300404-250MG
APOSOR300404-1GEA 306 EUR
APOSOR300404-1G APOSOR300404-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Fórmula: C₇H₅BrClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18257815
Número CAS: 1256808-29-3