Print…
1-(Methylsulphonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300403-1G OR300403-250MG
APOSOR300403-1GEA 223 EUR
APOSOR300403-1G APOSOR300403-250MG
1-(Methylsulphonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
1-(Methylsulphonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₁₇BN₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18383275
Número CAS: 944994-03-0