Print…
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300402-1G OR300402-250MG
APOSOR300402-1GEA 328 EUR
APOSOR300402-1G APOSOR300402-250MG
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Fórmula: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16036499
Número CAS: 679392-20-2