Print…
tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (2-chloro-5-methylpyridin-4-yl)carbamate
OR300401-1G OR300401-250MG
APOSOR300401-1GEA 578 EUR
APOSOR300401-1G APOSOR300401-250MG
tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
Fórmula: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Peso Molecular: 242.702 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26936365
Número CAS: 1820717-60-9