Print…
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300398-1G OR300398-250MG
APOSOR300398-1GEA 0 EUR
APOSOR300398-1G APOSOR300398-250MG
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fórmula: C₁₁H₁₂BrN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22689759
Número CAS: 1256957-72-8