Print…
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300396-1G OR300396-250MG
APOSOR300396-1GEA 255 EUR
APOSOR300396-1G APOSOR300396-250MG
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Fórmula: C₇H₈BrNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26127742
Número CAS: 1820649-46-4