Print…
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300395-1G OR300395-250MG OR300395-100MG
APOSOR300395-1GEA 493 EUR
APOSOR300395-1G APOSOR300395-250MG APOSOR300395-100MG
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Fórmula: C₆H₆BrClN₂·ClH
Peso Molecular: 257.943 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22689891
Número CAS: 1416714-02-7