Print…
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
OR300394-1G OR300394-250MG
APOSOR300394-1GEA 586 EUR
APOSOR300394-1G APOSOR300394-250MG
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Fórmula: C₇H₅BrClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847348
Número CAS: 1245915-91-6