Print…
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300392-1G OR300392-250MG
APOSOR300392-1GEA 278 EUR
APOSOR300392-1G APOSOR300392-250MG
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fórmula: C₆H₃ClIN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18250844
Número CAS: 1260666-29-2