Print…
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300384-1G OR300384-250MG
APOSOR300384-1GEA 194 EUR
APOSOR300384-1G APOSOR300384-250MG
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₅BN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922966
Número CAS: 1562245-02-6