Print…
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300376-1G OR300376-250MG
APOSOR300376-1GEA 649 EUR
APOSOR300376-1G APOSOR300376-250MG
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fórmula: C₆H₃Br₂N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20923265
Número CAS: 1352395-84-6