Print…
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300370-1G OR300370-250MG
APOSOR300370-1GEA 404 EUR
APOSOR300370-1G APOSOR300370-250MG
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₂BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22380416
Número CAS: 1335052-66-8