Print…
2-Bromo-3-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300362-1G OR300362-250MG
APOSOR300362-1GEA 574 EUR
APOSOR300362-1G APOSOR300362-250MG
2-Bromo-3-methylquinoline
2-Bromo-3-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₈BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03695835
Número CAS: 35740-86-4