Print…
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300345-1G OR300345-250MG
APOSOR300345-1GEA 0 EUR
APOSOR300345-1G APOSOR300345-250MG
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Fórmula: C₉H₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06762717
Número CAS: 28694-40-8