Print…
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300314-1G OR300314-250MG
APOSOR300314-1GEA 0 EUR
APOSOR300314-1G APOSOR300314-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Fórmula: C₁₄H₁₄BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29765459
Número CAS: 1301219-07-7