Print…
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR300279-1G OR300279-500MG
APOSOR300279-1GEA 0 EUR
APOSOR300279-1G APOSOR300279-500MG
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂S·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26680605
Número CAS: 693771-79-8