Print…
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300272-1G OR300272-250MG OR300272-5G
APOSOR300272-1GEA 284 EUR
APOSOR300272-1G APOSOR300272-250MG APOSOR300272-5G
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Fórmula: C₁₁H₉NO
Ponto de ebulição: 176 °C (12 mm Hg)
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047620
Número CAS: 56234-20-9