Print…
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Boc-5-formylindoline
OR300270-1G OR300270-250MG
APOSOR300270-1GEA 290 EUR
APOSOR300270-1G APOSOR300270-250MG
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12408236
Número CAS: 879887-32-8