Print…
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300247-1G OR300247-250MG
APOSOR300247-1GEA 0 EUR
APOSOR300247-1G APOSOR300247-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Fórmula: C₁₃H₁₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30531038
Número CAS: 1998726-82-1