Print…
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300237-1G OR300237-250MG
APOSOR300237-1GEA 719 EUR
APOSOR300237-1G APOSOR300237-250MG
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Fórmula: C₇H₈BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31556420
Número CAS: 1845754-43-9