Print…
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
OR300232-250MG OR300232-100MG
APOSOR300232-250MGEA 364 EUR
APOSOR300232-250MG APOSOR300232-100MG
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂BrN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31561266
Número CAS: 2227272-47-9