Print…
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300170-1G OR300170-5G OR300170-250MG
APOSOR300170-1GEA 340 EUR
APOSOR300170-1G APOSOR300170-5G APOSOR300170-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03161180
Número CAS: 102732-63-8