Print…
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 8-Borono-3-chloroisoquinoline
OR300154-500MG OR300154-250MG OR300154-1G
APOSOR300154-500MGEA 498 EUR
APOSOR300154-500MG APOSOR300154-250MG APOSOR300154-1G
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Fórmula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22199344
Número CAS: 2096333-80-9