Print…
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 5-Borono-3-chloroisoquinoline, (3-Chloroisoquinolin-5-yl)boronic acid
OR300151-500MG OR300151-100MG
APOSOR300151-500MGEA 435 EUR
APOSOR300151-500MG APOSOR300151-100MG
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Fórmula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22199341
Número CAS: 1429665-44-0