Print…
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300148-1G OR300148-250MG
APOSOR300148-1GEA 543 EUR
APOSOR300148-1G APOSOR300148-250MG
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₅NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06738347
Número CAS: 885278-69-3