Print…
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300127-250MG OR300127-100MG
APOSOR300127-250MGEA 0 EUR
APOSOR300127-250MG APOSOR300127-100MG
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22689644
Número CAS: 1374656-02-6