Print…
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1,2-dihydro-1-oxoisoquinoline
OR300119-1G OR300119-250MG OR300119-5G
APOSOR300119-1GEA 132 EUR
APOSOR300119-1G APOSOR300119-250MG APOSOR300119-5G
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fórmula: C₉H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226915
Número CAS: 190777-77-6