Print…
5-Bromo-6-methylisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300110-100MG OR300110-250MG
APOSOR300110-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR300110-100MG APOSOR300110-250MG
5-Bromo-6-methylisoquinoline
5-Bromo-6-methylisoquinoline
Fórmula: C₁₀H₈BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264577
Número CAS: 1146298-61-4