Print…
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300109-250MG OR300109-100MG
APOSOR300109-250MGEA 638 EUR
APOSOR300109-250MG APOSOR300109-100MG
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19981746
Número CAS: 1330750-67-8