Print…
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-6-(methoxycarbonyl)isoquinoline, Methyl 1-chloro-2-azanaphthalene-6-carboxylate
OR300107-500MG OR300107-100MG
APOSOR300107-500MGEA 464 EUR
APOSOR300107-500MG APOSOR300107-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21365100
Número CAS: 1357946-43-0