Print…
5-Bromo-3-methylisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300085-1G OR300085-250MG
APOSOR300085-1GEA 0 EUR
APOSOR300085-1G APOSOR300085-250MG
5-Bromo-3-methylisoquinoline
5-Bromo-3-methylisoquinoline
Fórmula: C₁₀H₈BrN
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18260472
Número CAS: 16552-67-3