Print…
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Carboxy-3-chloroisoquinoline, 6-Carboxy-3-chloro-2-azanaphthalene
OR300082-1G OR300082-250MG
APOSOR300082-1GEA 522 EUR
APOSOR300082-1G APOSOR300082-250MG
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18260383
Número CAS: 1256794-71-4