Print…
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-7-formyl-2-azanaphthalene, 1-Chloroisoquinoline-7-carbaldehyde, 1-Chloro-7-formylisoquinoline
OR300075-250MG OR300075-100MG
APOSOR300075-250MGEA 215 EUR
APOSOR300075-250MG APOSOR300075-100MG
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09835329
Número CAS: 223671-53-2