Print…
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300072-250MG OR300072-500MG
APOSOR300072-250MGEA 0 EUR
APOSOR300072-250MG APOSOR300072-500MG
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22375647
Número CAS: 1184916-94-6