Print…
7-Chloroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300070-250MG OR300070-1G
APOSOR300070-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR300070-250MG APOSOR300070-1G
7-Chloroisoquinoline
7-Chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Peso Molecular: 163.604 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00094995
Número CAS: 34784-06-0