8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR300069-100MG
OR300069-250MG
APOSOR300069-100MGEA
0
EUR
APOSOR300069-100MG
APOSOR300069-250MG
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Fórmula:
C₉H₅BrClN Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13193666 Número CAS: 1233025-78-9 |