Print…
1-Amino-8-bromoisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-8-bromo-2-azanaphthalene, 8-Bromoisoquinolin-1-amine
OR300063-500MG OR300063-100MG OR300063-250MG
APOSOR300063-500MGEA 745 EUR
APOSOR300063-500MG APOSOR300063-100MG APOSOR300063-250MG
1-Amino-8-bromoisoquinoline
1-Amino-8-bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21365093
Número CAS: 1337879-85-2