Print…
3-Amino-5-bromoisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300062-500MG OR300062-1G OR300062-250MG
APOSOR300062-500MGEA 545 EUR
APOSOR300062-500MG APOSOR300062-1G APOSOR300062-250MG
3-Amino-5-bromoisoquinoline
3-Amino-5-bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15526591
Número CAS: 1192815-01-2