Print…
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-5-cyanoisoquinoline, 1-Chloro-5-cyano-2-azanaphthalene
OR300058-100MG OR300058-250MG
APOSOR300058-100MGEA 66.7 EUR
APOSOR300058-100MG APOSOR300058-250MG
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₅ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18250893
Número CAS: 1231761-23-1