Print…
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300010-1G OR300010-250MG
APOSOR300010-1GEA 224 EUR
APOSOR300010-1G APOSOR300010-250MG
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Fórmula: C₁₅H₂₀BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18072003
Número CAS: 400620-72-6