Print…
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Borono-1-chloroisoquinoline, 8-Borono-1-chloro-2-azanaphthalene
OR300004-250MG OR300004-500MG
APOSOR300004-250MGEA 125 EUR
APOSOR300004-250MG APOSOR300004-500MG
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Fórmula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18257024
Número CAS: 2096337-48-1