Print…
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Borono-1-chloroisoquinoline, 7-Borono-1-chloro-2-azanaphthalene, (1-Chloroisoquinolin-7-yl)boronic acid
OR300003-250MG OR300003-500MG
APOSOR300003-250MGEA 174 EUR
APOSOR300003-250MG APOSOR300003-500MG
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
Fórmula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13190241
Número CAS: 370864-49-6